重要文件
901584
Sigma-Aldrich
15-冠醚-5溶液
1 M in THF
同義詞:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H20O5
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
濃度
1 M in THF
密度
0.930 g/mL
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
InChI 密鑰
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
應用
Valuable reagent provided in tetrahydrofuran for more convenient handling.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.0 °F
閃點(°C)
-18.88 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)