重要文件
901411
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-d14
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6D4(CO2C2D5)2
CAS號碼:
分子量::
236.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
相關類別
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)