文件
901355
Sigma-Aldrich
聚酯双-MPA dendron
16 acetylene, 1 NHBoc (core), generation 4
同義詞:
PFd-G4-BocNH-乙炔, 双-MPA dendron
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C203H247NO101
分子量::
4317.08
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
solid
顏色
white to off-white
儲存溫度
−20°C
一般說明
  • 聚合物结构设计:树枝状分子
  • 代数:4
  • 核官能团:Boc保护胺
  • 端基功能:炔烃
  • 表面基团编号:16
  • 计算分子量:4317.12 g/mol
  • Boc:丁氧羰基
  • Bis-MPA:2,2-二(羟甲基)丙酸
應用
Bis-MPA(或2,2-双(甲基醇)丙酸)是由两个羟基和一个羧基组成的脂族前手性分子,已用于合成许多不同类型的聚合物。由bis-MPA合成的树枝状分子是可生物降解的,并且具有低细胞毒性,使其非常适合用于生物学研究应用。这些材料已经用于许多应用中,例如生物测定中的信号放大和药物递送应用中。这些炔烃官能化的树枝状聚合物可以使用铜(I)催化的炔烃-叠氮化物环加成反应(CuAAC),应变促进的炔烃-叠氮化物环加成反应(SPAAC)或硫醇-炔点击反应轻松官能化。另外,胺官能化的核可以很容易地用于与含羰基化合物的EDC或DCC偶联反应(在Boc脱保护之后),以产生用于各种生物医学应用的高度官能化的材料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been