重要文件
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
同義詞:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
hydroxyl surface groups
化驗
95%
形狀
solid
分子量
generation 2
特點
focal point acetylene
號表面基團
4
mp
101-105 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
InChI 密鑰
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
calculated mol. wt. 404.4
應用
Acetylene dendrons can be coupled to azide functional molecules such as carbohydrates, fluorescent dyes and polymers.
其他說明
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methtyl)propionic acid
法律資訊
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications