重要文件
900717
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
≥95%
同義詞:
Chiral APAO ligand
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H24N2O2
分子量::
240.34
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
顏色
white
官能基
amide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@H]1N=C([C@@H](NC(C)=O)[C@@H](CC)C)OC1
應用
Chiral bidentate ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for enantioselective borylation of C(sp3)–H bonds. This acetyl-protected aminomethyl oxazoline (APAO) ligand was demonstrated to be compatible with carbocyclic substrates with both α-tertiary and α-quaternary carbon centers.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.