Merck
全部照片(3)
重要文件
900700
Sigma-Aldrich
(tBu)2PMe Pd G4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H36NO3PPdS
分子量::
544.00
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
品質等級
特點
generation 4
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
應用
(tBu)2PMe Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
G3和G4 Buchwald预催化剂是一类最新的空气、湿度和热稳定型交叉偶联复合物,可用于键形成以实现其多功能性和高反应性。