Key Documents
900536
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH313COOCH3
分子量::
76.06
分類程式碼代碼:
12352101
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+2
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
14.0 °F
閃點(°C)
-10 °C