重要文件
900386
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
同義詞:
dAMP-13C10,15N5 钠盐 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C10H1215N5Na2O6P
分子量::
390.08
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥98 atom %
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+15
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C@H]1[13CH2][13C@H]([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zhaoyan Nie et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 95, 66-74 (2020-05-25)
Cyclophosphamide (Cy), a chemotherapeutic agent, is widely used to treat tumoursand is also associated with premature ovarian insufficiency. 4-Hydroperoxycyclophosphamide (4-HC), an active metabolite of Cy, was used for in vitro experiments. Granulosa cells (GCs) are crucial for maintaining follicle development