900385
Thymidine-13C10,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
同義詞:
Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt solution, Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt solution, dTMP-13C10,15N2 disodium salt solution
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C10H1315N2Na2O8P
分子量::
378.09
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
推薦產品
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+12
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3