900191
同義詞:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle pneumatic aerosol® Jet ink, xcm-nsPA-RS1
1 of 10
Sigma-Aldrich
908460
Silver nano ink, aerosol jet printable
796042
银纳米粒子油墨
798738
901971
喷墨打印用SunTronic® 银纳米颗粒
326534
金
923567
Nano Silver inkjet ink
901083
用于喷墨印刷的银纳米粒子油墨
265810
Y906581
钢瓶
901090
丝网印刷用银纳米粒子墨水
Conductivity: ≥1 x 105 Scm-1surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
dispersion
10-13 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
Ag: 63-67 wt. % (by ash)
2-8°C
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 2
736465
胶态银溶液
901879
SunTronic® conductive silver ink for screen printing