顏色
dark brown to blue
表面張力
29 mN/m±3 mN/m
黏度
13 mPa.s±3 mPa.s(20 °C)
容量
20±1 % loading (Nanoparticles loading)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Smart′Ink S-CS01120导电幽默为印刷电子市场开发,特别适合需要高导电率和高分辨率的应用。油墨以银为基础,非常适合在柔性基底上设计导电痕迹。这种无毒的纳米银墨水适用于在柔性基底上设计高分辨率导电图案,可用于天线、传感器、OPV和OLED网格、电极以及触摸屏边框总线等应用。
Smart′Ink S-CS01120导电墨水表现出改进的喷射性能,并已成功应用于不同的工具,例如Drop on Demand(DOD)喷墨打印机FUJIFILM Dimatix,或者数字微分配喷墨打印机Microdrop和Microfab。
Smart′Ink S-CS01120导电墨水表现出改进的喷射性能,并已成功应用于不同的工具,例如Drop on Demand(DOD)喷墨打印机FUJIFILM Dimatix,或者数字微分配喷墨打印机Microdrop和Microfab。
特點和優勢
产品优势:
- 超高导电性。
- 低固化温度,适用于柔性基材上的印刷。
- 非 CMR 油墨。
- 兼容各种固化工艺,包括光子、红外、低真空烘箱和热处理。
- 弯曲时导电性不变。
- 各种柔性基材(PET、PEN和Kapton)上的良好附着力(5B-ASTM D3359)。推荐表面处理:温度稳定,氩等离子体。
準備報告
- 合格的打印头:RICOH (MH5420)、XAAR (1003 GS6, 128)、KONIKA MINOLTA (KM512SHx, KM1024iMHE, KM1024LHB)、FUJIFILM(Dimatrix DMP系列滤芯)
- 储存/稳定性:6个月(冰箱)
- 烧结条件:
NIR:4-10mW.cm数秒钟。
光子固化:<100 ms,3-10mW.cm。
典型处理指南
- Smart′Ink S-CS01120导电墨水需升温至室温(大约10分钟),然后在超声浴中放置5分钟,以去除任何团聚体。.
- 使用0.45 μm PTFE滤膜注射器过滤,以避免喷嘴堵塞。
法律資訊
Genes′Ink 的产品。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C