重要文件
88753
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(二叔丁基膦)二茂铁]乙基二苯基膦
≥97%
同義詞:
(1R)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦]-2-[(1R)-1-(二苯基膦)乙基]二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J502-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H40FeP2
CAS號碼:
分子量::
542.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(24-19-14-20-25(24)29(26(2,3)4)27(5,6)7)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI 密鑰
MJOXBJGLXGTJRJ-GHVWMZMZSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)