重要文件
86929
Sigma-Aldrich
甲磺酸四丁基磷
≥98.0% (NT)
同義詞:
甲烷磺酸 四丁基膦盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3SO3)
CAS號碼:
分子量::
354.53
Beilstein:
6030085
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (NT)
形狀
crystals
mp
59-62 °C
SMILES 字串
CS([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DSQCNXSPLHDLED-UHFFFAOYSA-M
其他說明
室温下的离子液体;比相应的铵盐稳定[1];用于气相色谱的具有独特选择性的固定相[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R.M. Pomaville et al
Journal of Chromatography A, 438, 1-1 (1988)
M. Badri et al.
Tetrahedron Letters, 33, 4435-4435 (1992)
Shuverthi De Sarkar et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 43(8), 55-55 (2020-08-21)
The physical properties of an aqueous solution of a macromolecule primarily depend on its chemical structure and the mesoscopic aggregates formed by many of such molecules. Ionic liquids (ILs) are the macromolecules that have caught significant research interests for their