713007
1 of 10
Sigma-Aldrich
00797
甲基-三辛基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺
11291
1-乙基-3-甲基咪唑啉双(三氟甲基磺酰基)亚胺
727679
二乙基甲基-(2-甲氧乙基)铵基双(三氟甲磺酰基)酰亚胺
77896
1-丁基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)酰亚胺
Supelco
86838
四丁基铵双三氟甲烷磺酰亚胺
919977
双(三氟甲烷)磺酰亚胺 锂盐
711713
765945
Tetramethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
727989
乙基二甲基丙基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺
544094
100
≥98.5% (T)99%
liquid
≤0.2% water
bromide (Br-): ≤25 mg/kgchloride (Cl-): ≤100 mg/kgfluoride (F-): ≤10 mg/kgnitrate (NO3-): ≤25 mg/kgphosphate (PO43-): ≤10 mg/kgsulfate (SO42-): ≤25 mg/kg
aminefluoro
CCCC[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-6-7-8(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
XSGKJXQWZSFJEJ-UHFFFAOYSA-N
Danger
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 4
86837
苯甲酸四丁基铵
50971
三己基十四烷基膦双(三氟甲基磺酰基)酰胺
713074
1-丁基-1-甲基哌啶鎓双(三氟甲磺酰)亚胺
900813
1-乙基-1-甲基吡咯烷鎓双(三氟甲基磺酰基)亚胺