重要文件
86356
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
同義詞:
聚合物键合型 O-(2-氨乙基)聚乙二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
TentaGel
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.40 mmol/g loading
粒徑
140-170 μm
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)