文件
76153
Sigma-Aldrich
PEGA 树脂
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
同義詞:
聚[丙烯酰基-双(氨丙基)聚乙二醇]
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
NA.22
產品線
PEGA
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.4 mmol/g loading
雜質
90% methanol
粒徑
150-300 μm
官能基
amine
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PEGA树脂是一种亲水性丙烯酰胺-PEG聚物,可在各种溶剂(从水、甲醇、乙醇到四氢呋喃、乙腈和甲苯)中提供真正广泛而均匀的溶胀。该载体在标准肽合成溶剂DCM和DMF中具有极高溶胀体积,它们良好的稳定性使其非常适合用于批量以及连续流合成。
應用
具有长聚乙二醇间隔区的聚丙烯酰胺树脂具有极高的溶胀度,可用于:
  • 将酶固定在水溶液中
  • 小分子结合蛋白的亲和纯化
  • 带有荧光标记蛋白的肽库的合成
包裝
按干重销售。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A PEGA resin for use in the solid-phase chemical?enzymatic synthesis of glycopeptides.
Meldal M, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 1849-1850 (1994)
Synthesis, characterization and biocompatibility of PEGA resins.
Auzanneau FI, et al.
Journal of Peptide Science, 1(1), 31-44 (1995)
Large scale modification of biomolecules using immobilized sortase A from Staphylococcus aureus
Steinhagen M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21(12), 3504-3510 (2013)
PEGA supports for combinatorial peptide synthesis and solid-phase enzymatic library assays.
Renil M, et al.
Journal of Peptide Science, 4(3), 195-195 (1998)
Pega: a flow stable polyethylene glycol dimethyl acrylamide copolymer for solid phase synthesis.
Meldal M, et al.
Tetrahedron Letters, 33(21), 3077-3080 (1992)
相關內容
The high swelling volume of PEGA resins makes the functionalities located within the polymer bead accessible to large biomolecules.