文件
861901
Sigma-Aldrich
十二烷基硫酸锂
98%
同義詞:
Dodecyl lithium sulfate, 十二烷基硫酸盐 锂盐, 十二烷磺酸锂, 硫酸单十二烷醇酯锂盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)11OSO3Li
CAS號碼:
分子量::
272.33
Beilstein:
5186718
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
化驗
98%
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES 字串
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
阴离子洗涤剂,可替代 SDS 用于寒冷条件下的电泳。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1