重要文件
859575
Sigma-Aldrich
S-Boc-2-巯基-4,6-二甲基嘧啶
98%
同義詞:
O-叔丁基-S-(4,6-二甲基-2-嘧啶)硫代碳酸酯, Boc-S
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H16N2O2S
CAS號碼:
分子量::
240.32
Beilstein:
396984
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
crystals
mp
48-51 °C (lit.)
官能基
thioether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI 密鑰
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)