重要文件
85403
Sigma-Aldrich
Bayer 硅脂
high vacuum
同義詞:
Baysilone®
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
grease
包裝
tube of 35 g
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
每管含 35g 真空脂
法律資訊
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)