文件
84160
Sigma-Aldrich
水杨醛
redist., ≥99.0% (GC)
同義詞:
2-羟基苯甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2-(HO)C6H4CHO
CAS號碼:
分子量::
122.12
Beilstein:
471388
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 33 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
品質
redist.
雜質
≤0.2% water
折射率
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI 密鑰
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
水杨醛已被用于合成:
  • 可以与Fe3+形成金属螯合物的水杨基-三(氨基甲基)乙烷螯合剂、用于19F磁共振成像的探针。
  • 通过与环烷基胺缩合形成的席夫碱配体。
  • 3-乙酰基香豆素,合成多种吡咯烷酮稠合香豆素和呋喃稠合香豆素的一种中间体。
  • 通过与硝基烷烃和丙二腈的多组分反应而形成具有生物学重要性的2-氨基-4H-色烯骨架。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fluorous-Soluble Metal Chelate for Sensitive Fluorine-19 Magnetic Resonance Imaging Nanoemulsion Probes.
Jahromi AH, et al.
ACS Nano (2018)
A detailed investigation of the multicomponent reaction of salicylaldehyde, ethyl acetoacetate and isocyanides under microwave heating.
Amanpour T, et al.
Tetrahedron, 71(39), 7159-7169 (2015)
Organometallic-mediated radical polymerization using well-defined Schiff base cobalt (II) complexes.
Silva YF, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 1-22 (2018)
Solvent-free cascade reaction: direct multicomponent assembling of 2-amino-4H-chromene scaffold from salicylaldehyde, malononitrile or cyanoacetate and nitroalkanes.
Elinson MN, et al.
Tetrahedron, 66(23), 4043-4048 (2010)
Rhodium(III)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction of salicylaldehydes.
Zhuangzhi Shi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(32), 8092-8096 (2012-06-30)