重要文件
809993
Sigma-Aldrich
甲磺酸-2-丙炔-1-醇
battery grade, ≥99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
同義詞:
甲基磺酸2-丙酯, 甲磺酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H6O3S
CAS號碼:
分子量::
134.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
battery grade
品質等級
描述
Acid content: <200 ppm
Moisture: <100 ppm
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
雜質
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
bp
167 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
密度
1.481 g/cm3
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
CS(OCC#C)(=O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
InChI 密鑰
OWAHJGWVERXJMI-UHFFFAOYSA-N
應用
电解质添加剂的存在会通过改善锂离子电池的热稳定性和离子传导性来,增强其性能。添加剂还会降低电解质的可燃性并提供过充保护。甲基磺酸2-丙炔酯可用作锂离子电池中的添加剂。[1][2]
準備報告
  • 这些添加剂水分较低(低于100 ppm),请在惰性及无湿气环境(手套箱)条件下处理。
  • 保持容器密闭。
  • 远离热源和着火源。
  • 存放在阴凉干燥处。
  • 避免与氧化剂存放在一起。
法律資訊
MU Ionic Solutions Corp公司产品
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hogstrom K, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 12649-12649 (2014)
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
文章
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.