重要文件
808075
Sigma-Aldrich
氧化锌纳米颗粒油墨
2.5 wt. %, viscosity 40 cP, work function -3.9eV
同義詞:
Avantama N-11 屏, ZnO 油墨, ZnO 纳米颗粒油墨, ZnO纳米粒子墨水, 氧化锌分散体, 纳米级N-11-筛选
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline ZnO in α-Terpineol)
工作函數
-3.7--4.1 eV
顏色
translucent brownish
粒徑
7-17 nm
黏度
32-48 cP
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
氧化锌纳米颗粒油墨用于丝网印刷,在印刷电子学中用作电子传输层。掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨普遍适用于普通和倒置结构。
準備報告
  • 存储: 在室温下避光保存。
  • 在使用前:在使用前:摇晃、超声并(可选)通过0.45μm PTFE 滤器进行过滤。
  • 后处理:在 >120°C 下对沉积的 ZnO 薄膜进行退火
法律資訊
Avantama Ltd.产品。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
194.0 °F
閃點(°C)
90 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.