文件
808253
Sigma-Aldrich
氧化锌纳米颗粒油墨
2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV
同義詞:
Avantama N-11, ZnO 油墨, ZnO 纳米颗粒油墨, 氧化锌分散体, 氧化锌悬浮液, 纳米级 N-11
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol)
工作函數
-3.7--4.1 eV
顏色
translucent brownish
粒徑
8-16 nm
黏度
1.6-2.6 cP
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
ZnO纳米颗粒油墨可用于旋涂和刮刀,在印刷电子学中可用作电子传输层。ZnO纳米颗粒油墨普遍适用于普通和倒置结构。
準備報告
  • 存储: 在室温下避光保存。
  • 在使用前:在使用前:摇晃、超声并(可选)通过0.45μm PTFE 滤器进行过滤。
  • 后处理:在80°C-120°C下对沉积的ZnO薄膜进行退火。
法律資訊
Avantama Ltd.产品。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
文章
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.