重要文件
804428
Sigma-Aldrich
Tetrapropylphosphonium bromide
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H28BrP
CAS號碼:
分子量::
283.23
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
powder and chunks
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
221-226 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CCC[P+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
InChI
1S/C12H28P.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SMGSPBKMKYMJPQ-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)