重要文件
803316
Sigma-Aldrich
磺基-LC-SPDP(磺基琥珀酰亚胺 6-[3′-(2-吡啶二硫代)丙酰胺基 ] 己酸酯)
同義詞:
2,5-Dioxo-3-sulfo-1-pyrrolidinyl 6-[[1-oxo-3-(2-pyridinyldithio)propyl]amino]hexanoate, Sulfo-LC SPDP, Sulfosuccinimidyl 6-(3′-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H16N3NaO8S3
分子量::
473.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥90%
品質等級
形狀
powder
分子量
527.57
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
儲存條件
desiccated
溶解度
soluble (>95 mg/ml in water)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCCCNC(CCSSC2=CC=CC=N2)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H23N3O8S3.Na/c22-14(8-11-30-31-15-6-3-5-10-20-15)19-9-4-1-2-7-17(24)29-21-16(23)12-13(18(21)25)32(26,27)28;/h3,5-6,10,13H,1-2,4,7-9,11-12H2,(H,19,22)(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
ZAPNXDUFCQIHFS-UHFFFAOYSA-M
一般說明
SPDP试剂是独特的一组胺和巯基反应性异双功能交联剂。无论是用于分子之间形成胺对胺还是胺对巯基交联,SPDP试剂都能产生含二硫键,然后可以用还原剂(如二硫苏糖醇(DTT))裂解。
特點和優勢
  • 反应性基团:NHS酯和吡啶基二硫醇
  • 对以下分子具有反应性:氨基和巯基
  • 与游离巯基反应时释放出可检测的副产物;通过测量343 nm处吡啶-2-硫酮的释放,可以轻松地跟踪反应。
  • 水溶性磺基-NHS酯可与任何含伯胺的分子快速反应。
  • 间隔臂中的二硫键很容易在pH 8.5下被10-50 mM DTT或TCEP裂解
  • 使用还原性 SDS-PAGE 上样缓冲液也可以轻松裂解间隔臂
  • 使用可裂解交联剂,能够实现交联产物的分离
  • Sulfo-LC-SPDP 交联剂不透膜,可进行细胞表面标记
  • 与其他品种的SPDP型试剂进行比较,包括聚乙二醇化形式
注意
本产品对湿气很敏感。小瓶包装在带有干燥剂的可再密封袋中,以减少湿气接触。冷藏后,打开前将小瓶平衡至室温,以减少小瓶内的冷凝。制备新的溶液。不建议储存原液。使用后,将小瓶放回可重新密封的袋子中。封闭袋子,在建议温度下储存产品。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Neurath, A. R. and Strick, N.
J. Virol. Methods, 3, 155-165 (1981)
Preparation of antibody-toxin conjugates.
A J Cumber et al.
Methods in enzymology, 112, 207-225 (1985-01-01)
J Carlsson et al.
The Biochemical journal, 173(3), 723-737 (1978-09-01)
A heterobifunctional reagent, N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate, was synthesized. Its N-hydroxysuccinimide ester group reacts with amino groups and the 2-pyridyl disulphide structure reacts with aliphatic thiols. A new thiolation procedure for proteins is based on this reagent. The procedure involves two steps.