重要文件
797375
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′,4′′′-(乙烯-1,1,2,2-四基)四苯酚
同義詞:
4,4′,4′′,4′′′-(1,2-乙烯基二亚基)四苯酚, TPE-TOH, 四(4-羟苯基)乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H20O4
CAS號碼:
分子量::
396.43
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
SMILES 字串
OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,27-30H
InChI 密鑰
QQUZHNPGWNIYMK-UHFFFAOYSA-N
應用
TPE-TOH是聚集诱导发射(AIE)染料的一种合成中间体,用于进一步合成烷基卤素以通过酯化和聚合物反应制备醚。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Facile synthesis of soluble nonlinear polymers with glycogen-like structures and functional properties from ?simple? acrylic monomers
Rongrong Hu; Jacky W. Y. Lam; Yong Yu; Herman H. Y. Sung; Ian D. Williams; et al
Polym. Chem., 4, 95-95 (2013)
文章
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.