等級
technical grade
化驗
85%
形狀
viscous liquid
雜質
<2% ethyl acetate
折射率
n20/D 1.587 (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(c1ccc(O)c(CC=C)c1)c2ccc(O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C21H24O2/c1-5-7-15-13-17(9-11-19(15)22)21(3,4)18-10-12-20(23)16(14-18)8-6-2/h5-6,9-14,22-23H,1-2,7-8H2,3-4H3
InChI 密鑰
WOCGGVRGNIEDSZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,2′-二烯丙基双酚A (DABA) 是一种基于二烯丙基的环氧改性剂,可共混树脂提高环氧材料的力学性能。它主要用于酚醛环氧 (novalac) 树脂,该树脂可用双马来酰亚胺 (BMI) 进一步固化,用于航空航天、电子和无线通讯相关应用。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Diallyl bisphenol A?novolac epoxy system cocured with bisphenol-A-bismaleimide?cure and thermal properties
Journal of Applied Polymer Science, 106(2), 1192-1200 (2007)
Cure reaction for modified diallylbisphenol A/diaminodiphenylsulfone/bismaleimide
Journal of Applied Polymer Science, 85(2), 227-235 (2002)
Catalytic effect of 2, 2′-diallyl bisphenol A on thermal curing of cyanate esters
Journal of Applied Polymer Science, 101(3), 1775-1786 (2006)