重要文件
795151
Sigma-Aldrich
(S)-t-Bu-Quinox
97%
同義詞:
2-[(4S)-4-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]quinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H18N2O
CAS號碼:
分子量::
254.33
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Cross Couplings
mp
93-98 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)[C@@H](CO1)N=C1C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N2O/c1-16(2,3)14-10-19-15(18-14)13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)17-13/h4-9,14H,10H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChI 密鑰
ZECIAWBAXVMXKI-CQSZACIVSA-N
應用
Ligand has been shown to influence high enantioselectivity in the asymmetric conjugate addition of boronic acids to enones under palladium catalysis.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)