重要文件
779512
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
≥97.0% (GC)
同義詞:
Acetic acid pentafluorophenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H3F5O2
CAS號碼:
分子量::
226.10
Beilstein:
1985849
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
crystals
SMILES 字串
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
InChI 密鑰
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)