778974
同義詞:
(1S)-1-[(S)-(1,1-Dimethylethyl)phosphinyl]-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J681-2
1 of 10
Sigma-Aldrich
88717
(R)-(-)-1-[(S)-2-二苯基磷]二茂铁乙基二环己基磷
77617
苯酚-氯仿-异戊醇混合物
W205702
异戊醇
P3803
苯酚:氯仿:异戊醇25:24:1,10mM Tris饱和溶液,pH8.0,1mM EDTA
Z350605
聚乙烯移液管
Supelco
1.05614
次氯酸钠 溶液
P4557
苯酚 溶液
747130
Josiphos SL-J009-1 Pd G3
P2069
苯酚:氯仿:异戊醇 25:24:1,10 mM Tris(pH 8.0)、1 mM EDTA饱和
8.01555
Butyraldehyde
≥97%
powder
ee: ≥99%
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@H](=O)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
1S/C23H27OP2.C5H5.Fe/c1-18(21-16-11-17-22(21)26(24)23(2,3)4)25(19-12-7-5-8-13-19)20-14-9-6-10-15-20;1-2-4-5-3-1;/h5-18,26H,1-4H3;1-5H;/t18-;;/m0../s1
LOIKSPAEIVMSHK-NTEVMMBTSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?