重要文件
777773
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
同義詞:
6-Amino-2-picolinic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2O2
CAS號碼:
分子量::
138.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
310-319 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(C1=CC=CC(N)=N1)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
NMCKJFCJIHCHIS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)