Merck
全部照片(4)
文件
774901
Sigma-Aldrich
Grubbs 催化剂® M101
Umicore
同義詞:
Grubbs Catalyst® M1, Dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C51H76Cl2P2Ru
CAS號碼:
分子量::
923.07
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
120-141 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Ru](Cl)(=C1C=C(c2ccccc2)c3ccccc13)([PH](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)[PH](C7CCCCC7)(C8CCCCC8)C9CCCCC9
InChI
1S/2C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;
InChI 密鑰
QIRGCWAEHCIFAL-UHFFFAOYSA-N
相關類別
應用
Metathesis Catalyst
法律資訊
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3