Merck
全部照片(4)
文件
762261
Sigma-Aldrich
二氯[1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-2-咪唑烷亚基] [[5-[(二甲基氨基)磺酰基] -2-(1-甲基乙氧基-O)苯基]亚甲基 C]钌(II)
同義詞:
詹氏催化剂-1B
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C33H43Cl2N3O3RuS
CAS號碼:
分子量::
733.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
InChI
1S/C21H26N2.C12H17NO3S.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-9(2)16-12-7-6-11(8-10(12)3)17(14,15)13(4)5;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3,6-9H,1-2,4-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
OXLURKCRXVAJQS-UHFFFAOYSA-L
相關類別
應用
詹氏催化剂-1B(Hoveyda-Grubbs型催化剂)可用于:
  • 制备复合烯烃复分解反应催化剂,通过在分子筛上固定而获得更高的催化活性
  • 作为合成发散型树形分子的催化剂
  • 关环复分解 (RCM) 反应。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stereoselectivity in N-iminium ion cyclization: development of an efficient synthesis of ?-cephalotaxine
Liu H, et al.
Organic Letters, 17(18), 4444-4447 (2015)
Hoveyda-Grubbs type metathesis catalyst immobilized on mesoporous molecular sieves-The influence of pore size on the catalyst activity
Shinde T, et al.
Catalysis Today, 179(1), 123-129 (2012)
Oliver Kreye et al.
Macromolecular rapid communications, 35(3), 317-322 (2013-12-21)
The combination of the Passerini reaction and olefin cross-metathesis is shown to be a very useful approach for the divergent synthesis of dendrimers. Castor oil-derived platform chemicals, such as 10-undecenoic acid and 10-undecenal, are reacted in a Passerini reaction with