重要文件
774502
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-6-carboxaldehyde
97%
同義詞:
1-Methylindole-6-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9NO
CAS號碼:
分子量::
159.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
79-81 °C
官能基
aldehyde
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-3-2-8(7-12)6-10(9)11/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile