重要文件
774480
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
同義詞:
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H6FNO
CAS號碼:
分子量::
175.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
113-120 °C
官能基
aldehyde
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cc2c(nc(cc2)C=O)cc1
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
InChI 密鑰
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)