重要文件
77213
Sigma-Aldrich
叠氮乙酸乙酯 溶液
~25% in toluene (NMR)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
N3CH2COOCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
129.12
Beilstein:
4247209
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solution
反應適用性
reaction type: click chemistry
濃度
~25% in toluene (NMR)
官能基
azide
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
44.6 °F
閃點(°C)
7 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)