重要文件
769525
Sigma-Aldrich
氟化钇(III)
granular, ≤1 mm
同義詞:
Yttrium(III) fluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
YF3
CAS號碼:
分子量::
145.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
granular
品質等級
雜質
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
≤0.2% O (Oxygen)
粒徑
≤1 mm
<1 mm, coeff var ≥90%
密度
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.1%
SMILES 字串
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
Fluorides of rare earths find applications in anti-reflective coatings. They are also used in synthesis of luminescent bio-imaging probes.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dual-Modality in Vivo Imaging Using Rare-Earth Nanocrystals With Near-Infrared to Near-Infrared (NIR-to-NIR) Upconversion Luminescence and Magnetic Resonance Properties
Zhou, J., et al.
Biomaterials, 31(12), 3287-3295 (2010)
Chemical processing for inorganic fluoride and oxyfluoride materials having optical functions
Fujihara, S. and Tokumo, K.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(12), 1106-1110 (2009)