重要文件
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
同義詞:
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H5ClF3NO
CAS號碼:
分子量::
151.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
161-163 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
InChI 密鑰
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)