重要文件
765929
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-cysteine-2,3-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
同義詞:
NAC-13C2,15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C3H915NO3S
分子量::
166.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
106-108 °C
應用
peptide synthesis
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S[13CH2][13CH]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,4+1,6+1
InChI 密鑰
PWKSKIMOESPYIA-OCJBEUKVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)