About This Item
線性公式:
t-Bu-O2CCCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS號碼:
分子量::
412.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
推薦產品
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1/i24+1
InChI 密鑰
FODJWPHPWBKDON-FVCGIFTNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3