重要文件
762156
Sigma-Aldrich
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H26N2O6Pd2S2
分子量::
739.46
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
176-186 °C (decomposition)
SMILES 字串
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)