重要文件
76179
Sigma-Aldrich
D-2,3-二氨基丙酸 单盐酸盐
≥99.0% (AT)
同義詞:
3-氨基-D-丙氨酸 单盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H8N2O2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
140.57
Beilstein:
5293359
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −25±2°, c = 2% in 0.5 M HCl
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
235-240 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].NC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1
InChI 密鑰
SKWCZPYWFRTSDD-HSHFZTNMSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)