重要文件
761575
Sigma-Aldrich
1-Aminobenzimidazole
97%
同義詞:
1H-Benzimidazol-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7N3
CAS號碼:
分子量::
133.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-150 °C
SMILES 字串
Nn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-5H,8H2
InChI 密鑰
HXYXDTAROKJMBO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)