重要文件
760234
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-benzopyran-3-carboxylic acid
97%
同義詞:
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid, Chroman-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10O3
CAS號碼:
分子量::
178.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
120-125 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)C1COc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)