重要文件
760161
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10,15N5 3′,5′-cyclic monophosphate calcium salt
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
同義詞:
GMP-13C10,15N5
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C10H1115N5O7P · .5Ca
分子量::
379.13
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+15
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[15NH2][13C]([15NH]1)=[15N][13C]2=[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@H]3[13C@H](O)[13CH](O4)[13C@@H]([13CH2]O[P@@]4([O-])=O)O3)[13C]1=O.[15NH2][13C]([15NH]5)=[15N][13C]6=[13C]([15N]=[13CH][15N]6[13C@H]7[13C@H](O)[13CH](O8)[13C@@H]([13CH2]O[P@@]8([O-])=O)O7)[13C
InChI
1S/2C10H12N5O7P.Ca/c2*11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2*2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;;+2/p-2/t2*3-,5-,6-,9-;/m11./s1/i2*1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;
InChI 密鑰
UWPRAAHTBFUSLT-NDZKCIGYSA-L
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)