重要文件
755923
Sigma-Aldrich
N-Methyl-3-aminooxetane
97%
同義詞:
N-Methyloxetan-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H9NO
CAS號碼:
分子量::
87.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.443
bp
121.4 °C
密度
0.979 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-5-4-2-6-3-4/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)