文件
706582
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-氨基吡咯烷
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H18N2O2
CAS號碼:
分子量::
186.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.471
密度
1.022 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
InChI 密鑰
CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3