重要文件
755834
Sigma-Aldrich
2,2′-二烯丙基双酚 A 二乙酸酯
90%
同義詞:
EC-392, Phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol A
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H28O4
CAS號碼:
分子量::
392.49
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.548
黏度
~3500 cP(25 °C) (Haake C/P Rheometer, 5 RPM)
密度
1.096 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc(cc1CC=C)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C25H28O4/c1-7-9-19-15-21(11-13-23(19)28-17(3)26)25(5,6)22-12-14-24(29-18(4)27)20(16-22)10-8-2/h7-8,11-16H,1-2,9-10H2,3-6H3
InChI 密鑰
GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)