重要文件
755389
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodopyridine
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3FIN
CAS號碼:
分子量::
222.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
44-48 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES 字串
Fc1ncccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
InChI 密鑰
WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)