重要文件
660043
Sigma-Aldrich
2-氟-5-碘吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3FIN
CAS號碼:
分子量::
222.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
33-37 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES 字串
Fc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3FIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI 密鑰
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)